Key Documents
SMB00144
Sigma-Aldrich
Labdanolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H36O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CC[C@H]1[C@](C)(O)CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H36O3/c1-14(13-17(21)22)7-8-16-19(4)11-6-10-18(2,3)15(19)9-12-20(16,5)23/h14-16,23H,6-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t14-,15-,16+,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
KHCCSRVJJDOANA-RQOBALISSA-N
Description générale
Labdanolic acid is a key constituent of the acid fraction of Cistus ladaniferus. It is an easily isolable natural product.
Actions biochimiques/physiologiques
Labdanolic acid acts as a synthetic precursor for active drimanes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Labdanolic Acid as Synthetic Precursor of Active Drimanes
Lithgow A M, et al.
Natural Product Letters, 6(4), 291-294 (1995)