SAB5600044
Anti-Histone H2AX antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM214, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- H2AFX, Anti-HIST5-2AX
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM214, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.2- 1 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H2AX(3014)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable