SAB4700733
Monoclonal Anti-CD4 antibody produced in mouse
clone OX-35, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD4mut, Anti-IMD79, Anti-OKT4D
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OX-35, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Cd4(24932)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable