SAB4200801
Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific) antibody, Mouse monoclonal
clone RG-96, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Rabbit immunoglobulin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RG-96, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rabbit
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 10 μg/mL rabbit IgG for coating
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable