SAB4200776
Anti-Tubulin, Tyrosine antibody, Mouse monoclonal
clone TUB-1A2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Tubulin Alpha-1 Chain
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TUB-1A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~55 kDa
Espèces réactives
Xenopus, Arabidopsis sp., yeast, insect, rat, hamster, porcine, monkey, bovine, human, mouse, canine, chicken
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa or Chicken fibroblast cells
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable