SAB4200602
Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone 5C5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-AA959943, Anti-ACTA1, Anti-ALPHA SKELETAL ACTIN, Anti-ALPHA1 ACTIN, Anti-ASMA, Anti-Acta-2, Anti-Acts, Anti-Actsk-1, Anti-CFTD, Anti-CFTDM, Anti-Fetal isoform of skeletal alpha-actin, G-actin, Anti-MPFD, Anti-NEM1, Anti-RP5-1068B5.2, Anti-actin, alpha 1, skeletal muscle
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~42 kDa
Espèces réactives
human, carp, bovine, frog, sheep, rabbit, rat, snake, guinea pig
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded human tongue
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA1(58)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable