SAB4200174
Anti-Rab18 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-RAB18LI1, Anti-RP11-148B2.1, Anti-ras-related protein Rab-18
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~23 kDa (additional bands of higher MW may appear in some extract preparations)
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of human PC3 cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse MM3MG cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB18(22931)
mouse ... Rab18(19330)
rat ... Rab18(307039)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable