S9896
Saporin Peptide
lyophilized powder, from Saponaria officinalis seeds
Synonyme(s) :
Saponin Extract
About This Item
Produits recommandés
product name
Saporin from Saponaria officinalis seeds, lyophilized powder
Source biologique
plant seeds (Saponaria officinalis)
Niveau de qualité
Pureté
10.00-30.00%
Forme
lyophilized powder
Composition
Protein, ~20% Lowry
Technique(s)
activity assay: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable