S179
R(+)-SKF-81297 hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
R-(+)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +15.14°, c = 0.52 in DMF(lit.)
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 6 mg/mL
DMSO: soluble
Chaîne SMILES
Br[H].Oc1cc2[C@H](CNCCc2c(Cl)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H/t13-;/m1./s1
Clé InChI
RMIJGBMRNYUZRG-BTQNPOSSSA-N
Application
- to test it effect on the spike firing in rat retinal ganglion cells
- in human embryonic kidney (HEK) 293T cells
- to test its inhibitory effect in microglial cells
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable