S166
Saclofen
solid
Synonyme(s) :
β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzeneethanesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
Chaîne SMILES
NCC(CS(O)(=O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO3S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
JYLNVJYYQQXNEK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
mouse ... GABBR1(54393) , GABBR2(242425)
rat ... GABBR1(81657) , GABBR2(83633)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable