S1194
SB-258585 dihydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-Iodo-N-[4-methoxy-3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]benzene-sulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Description
Store under nitrogen; package with desiccants at 4°C
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(I)cc2)cc1N3CCN(C)CC3
InChI
1S/C18H22IN3O3S.2ClH/c1-21-9-11-22(12-10-21)17-13-15(5-8-18(17)25-2)20-26(23,24)16-6-3-14(19)4-7-16;;/h3-8,13,20H,9-12H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
QDYGVTFRTVLFCD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves