RABELADC
ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Intended for use with ELISA kits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable