R2520
Ribonuclease inhibitor human
Inhibits ribonucleases during transcription and translation experiments
Synonyme(s) :
RNase Inhibitor, Ribonuclease Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human placenta
Qualité
for molecular biology
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~50 kDa
Concentration
30,000-50,000 units/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- in vitro inhibition of ribonucleases
- cDNA synthesis
- RT-PCR
- in vitro transcription and translation
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Autres remarques
Définition de l'unité
Forme physique
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable