Key Documents
PZ0357
Sigma-Aldrich
PF-06412562
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[4-(4,6-Dimethyl-5-pyrimidinyl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, 4-[4-(4,6-Dimethylpyrimidin-5-yl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, PF 06412562, PF06412562
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.37
Code UNSPSC :
41105101
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 30 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC1=C(C2=C(C)N=CN=C2C)C=CC(OC3=NC=CC4=C3C=NN4)=C1
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06412562 is a dopamine receptor D1 (DRD1) agonist ligand.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable