Key Documents
PZ0339
Sigma-Aldrich
PF-06683324
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((3R,4S)-3-Fluoro-1-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)piperidin-4-yloxy)-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)nicotinamide, 2-[[(3R,4S)-3-Fluoro-1-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]piperidin-4-yl]oxy]-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)pyridine-3-carboxamide, PF06683324
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H23F4N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.46
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 30 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C(CC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)N2C[C@@H](F)[C@@H](OC3=C(C(N)=O)C=C(C4=CN(C)C=N4)C=N3)CC2
InChI
1S/C24H23F4N5O4/c1-32-12-19(31-13-32)15-9-17(22(29)35)23(30-10-15)36-20-6-7-33(11-18(20)25)21(34)8-14-2-4-16(5-3-14)37-24(26,27)28/h2-5,9-10,12-13,18,20H,6-8,11H2,1H3,(H2,29,35)/t18-,20+/m1/s1
Clé InChI
XJIIVPVOGYFVME-QUCCMNQESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-0668324 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
Autres remarques
This compound was developed by Pfizer for Kinase Phosphatase Biology research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
Informations légales
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable