Key Documents
N1161
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide, réduit disodium salt hydrate
~98%, pkg of 100 mg
Synonyme(s) :
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridine-nucléotide, forme réduite, NADH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
709.40 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Pureté
~98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 mg
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
Clé InChI
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Application
En tant que réactif, NADH peut être utilisé dans les essais de cycles enzymatiques pour amplifier la détection de l′activité des enzymes ou métabolites significatifs du point de vue biologique présents en faibles concentrations.
Actions biochimiques/physiologiques
Le NADH est un coenzyme qui fonctionne comme donneur d′électron régénérant dans les processus cataboliques comme la glycolyse, la β-oxydation et le cycle de Krebs (ou cycle de l′acide citrique ou TCA). Il participe également aux voies de signalisation cellulaire, par exemple comme substrat des poly(ADP-ribose) polymérases (PARP) lors de la réponse aux dommages de l′ADN. Les sirtuines dépendantes de NAD+/NADH jouent des rôles importants dans les réponses au stress lors des processus nécessitant un métabolisme énergétique, ce qui a des implications dans la biologie du cancer, le diabète et les maladies neurodégénératives.
En tant que réactif, NADH peut être utilisé dans les essais de cycles enzymatiques pour amplifier la détection de l′activité des enzymes ou métabolites significatifs du point de vue biologique présents en faibles concentrations.
Conditionnement
Conditionné en fonction du poids solide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Percy Russell et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 23(3), 411-417 (2008-06-24)
These studies relate to a working hypothesis that glycogen storage is facilitated in resting muscle by inhibiting glycolysis via inhibition of LDH, AK, and PFK-1 by ascorbate; when muscle is active, these isozymes combine with muscle proteins and are released
Thu Betteridge et al.
RNA (New York, N.Y.), 13(9), 1594-1601 (2007-07-27)
Transfer RNAs (tRNAs) are substrates for complex enzymes, such as aminoacyl-tRNA synthetases and ribosomes, and play an essential role in translation of genetic information into protein sequences. Here we describe a general method for labeling tRNAs with fluorescent dyes, so
Federico I Rosell et al.
The Journal of biological chemistry, 286(33), 29273-29283 (2011-06-22)
The heme enzyme indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) was found to oxidize NADH under aerobic conditions in the absence of other enzymes or reactants. This reaction led to the formation of the dioxygen adduct of IDO and supported the oxidation of Trp
Pius S Padayatti et al.
Structure (London, England : 1993), 27(7), 1114-1123 (2019-05-28)
MsbA is an essential ATP-binding cassette transporter in Gram-negative bacteria that transports lipid A and lipopolysaccharide from the cytoplasmic leaflet to the periplasmic leaflet of the inner membrane. Here we report the X-ray structure of MsbA from Salmonella typhimurium at
Shin-Ichiro Imai
Biochimica et biophysica acta, 1804(8), 1584-1590 (2009-11-10)
SIR2 (silent information regulator 2) proteins, now called "sirtuins," are an evolutionarily conserved family of NAD-dependent protein deacetylases/ADP-ribosyltransferases. Sirtuins have recently attracted major attention in the field of aging research, and it has been demonstrated that SIR2 and its orthologs
Articles
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.