M7927
Anti-MAP Kinase (ERK-1, 351-368) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5 μg using NIH 3T3 mouse fibroblast lysates
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using NIH 3T3 mouse fibroblast lysate or rat brain extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- western blotting.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable