M5948
Anti-MIB1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DAPK-interacting protein 1, Anti-DIP-1, Anti-KIAA1323, Anti-Mindbomb homolog 1, Anti-Ubiquitin ligase mind bomb
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~110 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of A549 or PC12 cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MIB1(57534)
mouse ... Mib1(225164)
rat ... Mib1(307594)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable