M3534
Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Concentration
2.0 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: 1:15,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Ouchterlony double diffusion
- anti-drug antibody immunoassay
- immunoelectrophoresis
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable