M1523
Muscimol
≥98% (TLC), powder, GABAA receptor agonist.
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-5-aminomethyl-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-hydroxy-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-isoxazolol, Agarine, Pantherine
About This Item
Produits recommandés
product name
Muscimol, powder
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
Clé InChI
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gabra2(29706)
Description générale
Application
- to reduce conditioned fear-expression in lateral amygdala (LA)
- to eliminate cortical cell response in ferrets
- to inactivate lateral magnocellular nucleus of the nidopallium (LMAN) in zebra finches
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience