Key Documents
M047000
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
Synonyme(s) :
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C58H70N4O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
918.17
Code UNSPSC :
41116105
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Couleur
dark red, 0.1M in Acetonitrile
Turbidité
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Température de stockage
−70°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable