M0443
Mirtazapine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 8 mg/mL, clear
Chaîne SMILES
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Clé InChI
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HRH1(3269) , HTR1A(3350) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR7(3363)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Adra1a(29412) , Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187) , Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable