L5502
Lys-Lys dihydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Dilysine
About This Item
Produits recommandés
product name
Lys-Lys dihydrochloride,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C12H26N4O3.ClH/c13-7-3-1-5-9(15)11(17)16-10(12(18)19)6-2-4-8-14;/h9-10H,1-8,13-15H2,(H,16,17)(H,18,19);1H
Clé InChI
ROGKVZGKYWMMAT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable