L2270
Lys-Ala 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
dipeptidylpeptidase II substrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.5% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow (and colorless to faint brown and colorless to brown-yellow)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)cc2ccccc12
InChI
1S/C20H28N4O3.2ClH/c1-13(23-20(26)17(22)9-5-6-10-21)19(25)24-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18(12-15)27-2;;/h3-4,7-8,11-13,17H,5-6,9-10,21-22H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25);2*1H/t13-,17-;;/m0../s1
Clé InChI
GJOOJLYXFGXARX-ZMQOMOPGSA-N
Application
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable