Key Documents
K0753
Sigma-Aldrich
Kinétine
suitable for plant cell culture, crystalline
Synonyme(s) :
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladénine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.21
Numéro Beilstein :
21703
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
10171502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.72
Pureté
≥98% (TLC and HPLC)
Niveau de qualité
Forme
crystalline
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Couleur
white
Pf
264-270 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES 
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Clé InChI
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La kinétine est une cytokinine artificielle. Son nom est lié à sa capacité à stimuler la division cellulaire.
Application
La kinétine a été utilisée :
  • dans le milieu modifié de Murashige et Skoog (MS) pour la formation de jeunes pousses (4)
  • en tant que régulateur de croissance végétale pour stimuler la formation de jeunes pousses et la prolifération (5)
  • pour étudier ses effets sur la croissance de deux microalgues chlorophylliennes, Haematococcus pluvialis et Dunaliella salina (6)
Actions biochimiques/physiologiques
La kinétine est capable d′induire l′ouverture des stomates de graminées.
La kinétine est une phytohormone, plus précisément une cytokinine de type adénine, qui est utilisée dans les milieux de culture de plantes tels que le milieu de Murashige et Skoog en conjonction avec les auxines comme l′acide indole-3-acétique (AIA), l′acide indole-3-butyrique (AIB), l′acide 1-naphtalène acétique (ANA) ou d′autres auxines pour induire la callogenèse et régénérer les tissus de la plante à partir de cals.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hormones in Growth and Development
Reference Module in Life Sciences (2017)
Hormonal regulation of ion transporters: the guard cell system
New comprehensive biochemistry (1999)
Hugo A Méndez-Hernández et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(10) (2021-10-24)
Auxin plays a central role in growth and plant development. To maintain auxin homeostasis, biological processes such as biosynthesis, transport, degradation, and reversible conjugation are essential. The Gretchen Hagen 3 (GH3) family genes codify for the enzymes that esterify indole-3-acetic
Gabriel L Fiorin et al.
Bio-protocol, 10(8), e3588-e3588 (2021-03-05)
Plants recognize a wide variety of microbial molecules to detect and respond to potential invaders. Recognition of Microbe-Associated Molecular Patterns (MAMPs) by cell surface receptors initiate a cascade of biochemical responses that include, among others, ion fluxes across the plasma
Yanmei Chen et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 63(1), 1-17 (2010-04-09)
Protein phosphorylation/dephosphorylation is a central post-translational modification in plant hormone signaling, but little is known about its extent and function. Although pertinent protein kinases and phosphatases have been predicted and identified for a variety of hormone responses, classical biochemical approaches