I9392
3-méthylbutanol
BioReagent, for molecular biology, ≥98.5%
Synonyme(s) :
3-méthyl-1-butanol, Alcool isopentylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98.5%
Forme
liquid
Technique(s)
RNA extraction: suitable
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
Densité
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
Adéquation
suitable for nucleic acid purification
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
110.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.5 °C - closed cup