I9010
Anti-Human IgG (Fab specific) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
indirect ELISA: 1:30,000
quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable