I5885
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody produced in mouse
clone GG-5, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
GG-5, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable