H1252
Homovanillic acid
>99% purity (TLC), powder
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, HVA
About This Item
Produits recommandés
product name
Homovanillic acid, Fluorimetric reagent
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
142-145 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, colorless to light yellow
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
COc1cc(CC(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable