Key Documents
GE17-0756-01
Glutathione Sepharose 4B
Cytiva 17-0756-01, pack of 10 mL
Synonyme(s) :
résine de chromatographie d'affinité, purification de protéines avec étiquette GST
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.56
ligand
glutathione
Conditionnement
pack of 10 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0756-01
Matrice
4% agarose
Taille des particules
45-165 μm
Diamètre moyen
90 μm
cleaning in place
4-13
working range
4-13
Capacité
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Description générale
Le Glutathione Sepharose 4B est conçu pour la purification en une seule étape et à haute capacité des protéines de fusion étiquetées par la Glutathion S-Transférase
Les protéines étiquetées par la GST et d'autres glutathione S-transférases ou protéines dépendantes de la glutathione peuvent être purifiées directement à partir de lysats bactériens en utilisant le Glutathione Sepharose 4B. Les protéines sont éluées dans des conditions douces et non dénaturantes qui préservent l'antigénicité des protéines.
Binding of GST to glutathione is flow-rate dependent and lower flow rates often increase the binding capacity. This is important to consider during sample loading and elution.
Caractéristiques et avantages
  • Purification en une seule étape et à haute capacité de protéines recombinantes étiquetées à la glutathione S-transférase (GST)
  • Les protéines sont éluées dans des conditions douces et non dénaturantes qui préservent l'antigénicité et la fonctionnalité des protéines.
Stockage et stabilité
À conserver entre 4 °C et 30 °C (éthanol à 20 %).
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d′analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Xin Zhou et al.
Nature communications, 11(1), 2674-2674 (2020-05-31)
Increasing evidence indicates that guidance molecules used during development for cellular and axonal navigation also play roles in synapse maturation and homeostasis. In C. elegans the netrin receptor UNC-40/DCC controls the growth of dendritic-like muscle cell extensions towards motoneurons and
Amandine Cartier-Michaud et al.
PLoS genetics, 13(6), e1006803-e1006803 (2017-06-16)
Spermatogenesis is a dynamic process that is regulated by adhesive interactions between germ and Sertoli cells. Germ cells express the Junctional Adhesion Molecule-C (JAM-C, encoded by Jam3), which localizes to germ/Sertoli cell contacts. JAM-C is involved in germ cell polarity
Ye Guan et al.
eLife, 7 (2018-04-06)
Single-cell analysis is pivotal to deciphering complex phenomena like heterogeneity, bistability, and asynchronous oscillations, where a population ensemble cannot represent individual behaviors. Bulk cell-free systems, despite having unique advantages of manipulation and characterization of biochemical networks, lack the essential single-cell
Gerard H Pieper et al.
Developmental cell, 53(1), 27-41 (2020-02-29)
Eukaryotic genomes are organized within the nucleus through interactions with inner nuclear membrane (INM) proteins. How chromatin tethering to the INM is controlled in interphase and how this process contributes to subsequent mitotic nuclear envelope (NE) remodeling remains unclear. We have
Amandine Draime et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(5), 534-542 (2018-02-23)
Understanding how the activity of transcription factors like HOX proteins is regulated remains a widely open question. In a recent screen for proteins interacting with HOXA1, we identified a PRDM protein family member, PRDM14, which is known to be transiently
Articles
This page addresses common problems associated with the expression and growth of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap™ from Cytiva.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
Afficher tout
Protocoles
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from Cytiva.
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from Cytiva.
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from Cytiva.
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from Cytiva.
Afficher tout