G8918
Anti-GRP78/BiP (GL-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-78-kDa Glucose-Regulated Protein, Anti-Immunoglobulin Heavy Chain Binding Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 78 kDa
Espèces réactives
mouse, hamster, human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunocytochemistry: 1:1,000 using mouse fibroblasts NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using human epitheloid carcinoma HeLa whole cell extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA5(3309)
mouse ... Hspa5(14828)
Description générale
Application
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable