G6875
α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-Glucopyranose 1-phosphate, Cori ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
glucose, essentially free
Couleur
white
Solubilité
water: slightly soluble 50 g/L
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
Clé InChI
VOQGDSVKCMGEFO-FBNUBEQJSA-L
Description générale
Liaison
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable