G4040
Anti-Gα i3 antibody produced in rabbit
whole antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-87U6, Anti-ARCND1, Anti-HG1A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat, hamster
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using solubilized mouse and rat brain membrane lysates, and mouse 3T3 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNAI3(2773)
mouse ... Gnai3(14679)
rat ... Gnai3(25643)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable