FG0100
Kits et réactifs pour triglycérides et glycérol à l'état libre
1 kit sufficient for 1000 reactions
Synonyme(s) :
Triglyceride and Free Glycerol Kits and Reagents
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
kit sufficient for 1000 reactions
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Adéquation
Liaison
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Articles
Lipid Induced Insulin Resistance