Key Documents
F3023
Sigma-Aldrich
α-1→(3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥2 units/mg protein
Conditionnement
vial of 0.02 unit
Concentration
≥0.5 unit/mL
Activité étrangère
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Releases non-reducing, terminal α-1,3-fucose and α-1,4-fucose from complex carbohydrates.
Définition de l'unité
One unit will release 1.0 μmole of fucose from Lewis X trisaccharide, 4-methylumbelliferyl glycoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Forme physique
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable