Key Documents
E6909
Sigma-Aldrich
Gel ECM from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma
growth-factor reduced, without phenol red, liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
GFR Basement Membrane Extract (BME)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
7-9 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Le gel ECM issu de sarcome d′Engelbreth-Holm-Swarm murin a été utilisé pour recouvrir des plaques de culture tissulaire destinées à différents sous‑types de gliomes et à des cellules musculaires C2C12. Il a également servi de structure de support afin d′améliorer la fixation, la maturation et la survie de myotubes.
Le gel ECM peut être utilisé avec des cellules épithéliales, des cellules endothéliales, des cellules musculaires, des cellules nerveuses et des cellules tumorales.
Actions biochimiques/physiologiques
Le gel ECM subit une polymérisation activée par la chaleur lorsqu'il est porté à une température de 20 à 40 °C, formant alors une membrane basale reconstituée. Les cellules PC12 forment des neurites en 2 jours lorsqu'elles sont cultivées sur une fine couche de gel ECM.
Chaque colonie de souris servant à la production de ce produit est testée en routine à la recherche de plusieurs pathogènes. Produit testé et trouvé négatif pour le LDEV.
Composants
Le gel ECM a été préparé avec une concentration en protéines de 8 à 12 mg/ml et contient principalement de la laminine, plus du collagène de type IV, du protéoglycane de type sulfate d'héparine, de l′entactine ainsi que d′autres constituants mineurs. L′ajout de collagène de type IV au gel ECM augmente la polymérisation.
La modification de la réduction des facteurs de croissance permet un meilleur contrôle du milieu, une meilleure interprétation des résultats et une plus grande polymérisation. Le milieu est également exempt de rouge de phénol, qui peut interférer avec certaines analyses.
Attention
Pour un stockage à long terme, garder le produit à -20 °C. Le gel ECM peut être conservé entre 2 et 8 °C jusqu'à 72 heures.
Notes préparatoires
Ce produit est préparé à partir de sarcomes d′Engelbreth-Holm-Swarm de souris. Il est dialysé contre du chloroforme. Le gel doit être décongelé toute une nuit entre 2 et 8 °C avant emploi, puis disposé sur une plaque à puits en utilisant une plaque et des pipettes pré-refroidies entre 2 et 8 °C. Le gel peut contenir des précipités qui n′ont aucune incidence sur son activité. Le gel peut également être dilué jusqu′à deux fois à l′aide de milieu de Eagle modifié par Dulbecco entre 2 et 8 °C, avant dépôt sur la plaque. Le produit gélifie en 5 minutes à 20 °C. En cas de manipulations prolongées, il convient de travailler à une température inférieure à 10 °C. Les cellules peuvent être déposées sur les plaques à la surface d′une fine couche de gel de 0,5 mm ou mises en culture à l′intérieur d′une couche de 1 mm. Pour une culture selon la seconde option, ajouter les cellules au gel avant étalement sur la plaque en se basant sur une densité recommandée de 3 à 4 x 104 cellules/ml. Pour dissocier les cellules de ce gel, utiliser une protéase dans du PBS sans calcium, magnésium ou EDTA, à une concentration de 0,6-2,4 unités/ml.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Simone Spinozzi et al.
Circulation. Heart failure, 13(7), e006935-e006935 (2020-07-09)
NEXN (nexilin) is a protein of the junctional membrane complex required for development of cardiac T-tubules. Global and cardiomyocyte-specific loss of Nexn in mice leads to a rapidly progressive dilated cardiomyopathy and premature death. Therefore, little is known as to
Lampson M Fan et al.
The Journal of clinical investigation, 129(8), 3374-3386 (2019-07-23)
Oxidative stress plays an important role in aging-related neurodegeneration. This study used littermates of WT and Nox2-knockout (Nox2KO) mice plus endothelial cell-specific human Nox2 overexpression-transgenic (HuNox2Tg) mice to investigate Nox2-derived ROS in brain aging. Compared with young WT mice (3-4
Gesa Volkers et al.
ACS chemical biology, 13(8), 2320-2328 (2018-07-18)
Polysialyltransferases synthesize polysialic acid on cell surface-expressed glycoconjugates, which is crucial for developing processes and signaling pathways in eukaryotes. Recent advances in cancer research have rendered polysialyltransferases important drug targets because polysialic acid contributes to cancer cell progression, metastasis, and
Ketao Wang et al.
Theranostics, 11(10), 4770-4789 (2021-03-24)
Rationale: The spine is one of the most common metastatic sites of non-small cell lung cancer (NSCLC), and NSCLC spinal metastasis results in serious consequences. Metastatic extravasation of disseminated cancer cells including increased invasiveness, adhesion and transendothelial migration is crucial
Immunohistochemical Characterization and Sensitivity to Human Adenovirus Serotypes 3, 5, and 11p of New Cell Lines Derived from Human Diffuse Grade II to IV Gliomas
Niittykoski M, et al.
Translational Oncology, 10(5), 772-779 (2017)
Articles
Cell culture protocols using ECM Gel Matrix EHS basement membrane extract (BME) for neurite outgrowth, cell invasion and angiogenesis tube formation assays.
Cell culture protocols using ECM Gel Matrix EHS basement membrane extract (BME) for neurite outgrowth, cell invasion and angiogenesis tube formation assays.
Cell culture protocols using ECM Gel Matrix EHS basement membrane extract (BME) for neurite outgrowth, cell invasion and angiogenesis tube formation assays.
Cell culture protocols using ECM Gel Matrix EHS basement membrane extract (BME) for neurite outgrowth, cell invasion and angiogenesis tube formation assays.
Afficher tout