Key Documents
E4127
Sigma-Aldrich
Facteur de croissance épidermique from murine submaxillary gland
lyophilized, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
EGF, Facteur de croissance cellulaire épidermique
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Facteur de croissance épidermique from murine submaxillary gland, EGF, suitable for cell culture
Source biologique
mouse submaxillary glands
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
6 kDa
Conditionnement
pkg of 0.1 and 5X0.1 mg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤50 EU/vial (LAL test)
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: soluble, clear, colorless (1 vial is reconstituted with 0.5 mL of 0.85% NaCl)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... Egf(13645)
Application
Le facteur de croissance épidermique (EGF) de glande sous-maxillaire murine a été utilisé comme mitogène, pour déclencher la mitose dans diverses lignées cellulaires. Dans les cultures tissulaires, l′EGF permet de réduire le besoin en sérum voire de s′en affranchir totalement, et peut être employé parallèlement aux hormones et aux autres additifs pour milieu. La concentration de travail de l′EGF est généralement de 0,1-10 ng/ml.
Actions biochimiques/physiologiques
L′EGF a un effet mitogénique sur diverses cellules épidermiques et épithéliales, notamment les fibroblastes, les cellules gliales, les cellules endothéliales vasculaires et cornéennes, les cellules de la granulosa bovine, les cellules HeLa, les cellules SV40-3T3 et les cellules épithéliales mammaires, ainsi que les chondrocytes de lapin. L′EGF a également un rôle biologique dans l′inhibition de la sécrétion d′acide gastrique, le support de la croissance durant le développement fœtal et la neuromodulation du système nerveux central. La stimulation des flux ioniques, le transport du glucose, la glycolyse, ainsi que la synthèse d′ADN, d′ARN et de protéines sont tous des effets métaboliques cellulaires de l′EGF.
Composants
Le facteur de croissance épidermique (EGF) est un petit polypeptide mitogénique présent dans un grand nombre de tissus et de fluides corporels de nombreux mammifères. L′EGF fait partie d′une famille de facteurs de croissance caractérisée par six motifs cystéine conservés formant trois ponts disulfure. L′EGF humain est identique à l′urogastrone ß, une molécule isolée sur la base de sa capacité à inhiber la sécrétion d′acide gastrique. L′EGF est un homologue structural du facteur de croissance transformant a humain, et tous deux agissent via les récepteurs de l′EGF.
Attention
Il convient de conserver ce produit entre 2 et 8 °C. Après reconstitution, il peut être stocké deux semaines entre 2 et 8 °C, ou congelé en aliquotes à -20 °C pour des durées plus longues.
Notes préparatoires
Ce produit est issu de la lyophilisation d′une solution dans 1 ml d′acétate d′ammonium 5 mM à pH 6,5. Il est recommandé de le reconstituer en dissolvant le contenu du flacon dans une solution contenant 0,1 à 1,0 % de BSA ou 1 à 10 % de sérum dans une solution saline tamponnée ou dans du milieu de culture cellulaire.
Remarque sur l'analyse
L′activité biologique de ce produit est mesurée par la capacité à stimuler les cellules BALB/MK de souris sensibles à l′EGF. La CE50 est définie comme la concentration efficace en facteur de croissance qui provoque une hausse de 50 % de la croissance cellulaire dans un essai biologique sur des cellules.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
An efficient system for selection and culture of Schwann cells from adult rat peripheral nerves
Niapour N, et al.
Cytotechnology, 68(4), 629-636 (2016)
Effects of amino acids on maturation, fertilization and embryo development of pig follicular oocytes in two IVM media
Hong JY, et al.
Theriogenology, 62(8), 1473-1482 (2004)
Expression and activation of mitogen-activated protein kinases in matured porcine oocytes under thermal stress
Yen SY, et al.
Journal of Reproduction and Development, 60(5), 388-394 (2014)
Yue Qian et al.
Developmental biology, 394(2), 217-227 (2014-08-30)
The development of stem cell daughters into the differentiated state normally requires a cascade of proliferation and differentiation steps that are typically regulated by external signals. The germline cells of most animals, in specific, are associated with somatic support cells
Chi-Yuan Chen et al.
Cancer research, 73(13), 4009-4019 (2013-05-24)
Tid1 (DNAJA3), a DnaJ cochaperone, may promote degradation of oncogenic kinases. Tid1 has 2 isoforms, Tid1-L and Tid1-S, that may function differently. In this study, we investigated the role of the Tid1 isoforms in regulating EGF receptor (EGFR) signaling and