Key Documents
D9321
Sigma-Aldrich
D-dimer, Human
from human plasma, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Fibrin degradation fragment, Fragment D-dimer
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
human plasma
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
Mw ~200 kDa
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
The human D-dimer(s) protein is an indicator of a thrombosis event. This protein is the degradation fragment of fibrin mesh that has been stabilized by Factor XIII. This factor crosslinks the E-element to two D-elements. As a result, this crosslink is the final step in the generation of a thrombus.
Application
The human D-dimer protein is a blood test performed in the medical laboratory to diagnose thrombosis. While a negative human D-dimer result rules out thrombosis, a positive test result can indicate thrombosis or other underlying potential health problems. The presence of D-dimer can idicate the existance of a deep venous thrombosis (DVT) or pulomonary embolism (PE).
Forme physique
The human D-dimer protein provided in liquid form constisting of 0.05 M sodium phosphate, pH 7.5, 0.15 M sodium chloride and 0.09% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1