D7810
Anti-Daxx antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BING2, Anti-DAP6, Anti-EAP1, Anti-SMIM40
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 120 kDa
Espèces réactives
mouse, human, monkey
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DAXX(1616)
mouse ... Daxx(13163)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blot (1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract)
- microarray
- the detection and localization of Daxx by immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable