D4034
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester
≥98%
Synonyme(s) :
13,16-Docosadienoic acid, methyl ester, (13Z,16Z)-
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
Clé InChI
UPIRHFZFPVEDCF-NQLNTKRDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves