Key Documents
D1662
Sigma-Aldrich
Dextrane from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 35,000-45,000
Synonyme(s) :
6-O-(6-O-bêta-D-Glucopyranosyl-bêta-D-glucopyranosyl)-D-glucose, Manninotriose
About This Item
Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 199°
Poids mol.
average mol wt 35,000-45,000
Technique(s)
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
Couleur
white
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
advanced drug delivery
cell analysis (
)
life science and biopharma
solubility enhancement
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clé InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les dextrans sont une catégorie de polysaccharides essentiellement composés de motifs glucose, plus précisément des motifs D-glucose reliés par des liaisons alpha-(16). Un dextran est caractérisé par son haut poids moléculaire et sa structure particulière peut varier en fonction de la souche microbienne à l'origine de sa production. Ces homopolysaccharides sont créés par l'action de dextransucrases extracellulaires, des enzymes que l'on retrouve typiquement dans les bactéries lactiques comme Leuconostoc, Lactobacillus, Streptococcus, Weissella et Pediococcus. Du fait de leurs propriétés polyvalentes, ils sont utilisés dans la recherche en biochimie, en culture cellulaire et sur l'administration des médicaments, ainsi que dans les applications d'électrophorèse sur gel.
Application
Les dextranes sont utilisés dans de nombreuses applications : agrégants plaquettaires, succédanés du plasma sanguin, régulateurs de pression osmotique, stabilisants, milieux de séparation d'organes, constituants de matrice, copolymères, micro-supports, agents de liaison, régulateurs de viscosité, agents thrombolytiques, lubrifiants et composants structuraux. Les dextranes peuvent servir de longs bras hydrophiles pour améliorer la liberté de mouvement des protéines conjuguées/liées. Des dérivés de dextrane peuvent être produits pour être utilisés dans des biocapteurs. Des dérivés de dextrane 40 peuvent être produits pour être utilisés comme réactifs pour la perméation des cellules. Les dextrans peuvent en outre être employés dans la recherche sur la biologie des vecteurs et sur la lutte contre les maladies, pour la cryopréservation et comme promoteur dans les études sur l'administration contrôlée des médicaments.
L'utilisation de dextrans comme longs bras hydrophiles améliore les performances des protéines immobilisées qui agissent sur les macromolécules.
Actions biochimiques/physiologiques
  • Équilibre osmotique : Le dextran aide à conserver l'équilibre osmotique en augmentant la concentration en solutés des solutions. Cela évite le déplacement excessif d'eau à travers les membranes cellulaires et maintient ainsi l'intégrité et la fonction des cellules.
  • Cryoprotection : Le dextran se comporte comme un cryoprotecteur en formant une barrière protectrice autour des cellules et des tissus durant la congélation. Cette barrière inhibe la formation de cristaux de glace, qui peuvent endommager les membranes et les structures cellulaires.
  • Contrôle de la viscosité : Le dextran peut modifier la viscosité des solutions en augmentant le poids moléculaire de la solution. Cette variation de viscosité affecte les propriétés d'écoulement de la solution, ce qui permet de contrôler la consistance des solutions dans divers procédés.
  • Administration de médicaments : Le dextran modifié sert de véhicule d'administration contrôlée aux médicaments. Il a la capacité d'encapsuler les médicaments et de les libérer progressivement, ce qui permet d'augmenter leur solubilité et de contrôler leur profil de libération afin d'améliorer les résultats thérapeutiques.
  • Électrophorèse sur gel : Le dextran accroît la densité des solutions de chargement d'échantillon en électrophorèse sur gel. Cette densité supérieure aide les échantillons à s'enfoncer dans la matrice du gel, ce qui assure une séparation plus précise des molécules durant l'électrophorèse en fonction de leur taille et de leur charge.
  • Stabilisation des enzymes : Le dextran stabilise les enzymes en leur offrant un environnement protecteur. Il forme une matrice stable autour d'elles, ce qui améliore leur activité et prolonge leur durée de vie dans différentes réactions biochimiques. Cette protection empêche la dénaturation et l'inactivation des enzymes et leur permet de fonctionner plus efficacement.
Caractéristiques et avantages
  • Dextran d'un poids moléculaire moyen de 35 000 à 45 000 Da.
  • Facilement soluble dans l'eau, le DMSO, le formamide, l'éthylène glycol et le glycérol.
  • Produit polyvalent et pouvant s'adapter à diverses applications de laboratoire et de recherche.
Liaison
Comparable à D4133, mais provenant d'un autre fournisseur.
Notes préparatoires
À l'exception du dextrane de plus haut poids moléculaire, le D5501 (poids moléculaire variant de 5 à 40 millions de daltons), les dextranes sont très solubles dans l'eau. Sigma teste la solubilité des dextranes à une concentration généralement supérieure à 30 mg/ml dans l'eau. Les dextranes sont aussi facilement solubles dans le diméthylsulfoxyde, le formamide, l'éthylène glycol et le glycérol. Les solutions aqueuses neutres de dextrane peuvent être stérilisées par autoclavage à une température de 110 °C à 115 °C pendant 30 à 45 minutes. Le dextrane est hydrolysé par les acides forts à haute température. Le groupement réducteur terminal du dextrane s'oxyde en solution basique.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de dextrans et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Self-assembled PAA-based nanoparticles as potential gene and protein delivery systems
Peter C Griffiths et al.
Macromolecular Bioscience, 13, 641-649 (2013)
Baris Dogu Yildiz et al.
The Canadian journal of plastic surgery = Journal canadien de chirurgie plastique, 21(2), 83-86 (2014-01-17)
Postoperative management of patients after modified radical mastectomy has evolved over the past decades. In the early postoperative period, wound complication rates were reported to be as high as 60%. Flap necrosis after modified radical mastectomy is a common problem
Cryopreservation studies with porcine corneas
M C Wusteman
Current Eye Research, 19, 228-233 (1999)
David Latrasse et al.
Genome biology, 18(1), 131-131 (2017-07-08)
Microbial-associated molecular patterns activate several MAP kinases, which are major regulators of the innate immune response in Arabidopsis thaliana that induce large-scale changes in gene expression. Here, we determine whether microbial-associated molecular pattern-triggered gene expression involves modifications at the chromatin
Rong Cao et al.
Talanta, 165, 357-363 (2017-02-06)
Paper with immobilized protein can provide a low-cost platform for diagnostics, but evidence is emerging that the instability of protein on paper during shipping and storage severely limits its commercial development. Of these, paper-immobilized antibody, though widely used, is in
Protocoles
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Contenu apparenté
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.