Key Documents
D1429
Sigma-Aldrich
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate
99% purity (TLC), powder
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N2O5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.81
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, 99% (TLC)
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
dark red
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2o[n+](C)c3ccccc23
InChI
1S/C18H19N2O.ClHO4/c1-19(2)15-11-8-14(9-12-15)10-13-18-16-6-4-5-7-17(16)20(3)21-18;2-1(3,4)5/h4-13H,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
FDPJLIFXRNZDJR-UHFFFAOYSA-M
Application
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Appl. Fluoresc. Technol., 5, 3-3 (1993)