CLS4894
Corning® microvolume pipet tips
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural tip
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Conditionnement
rack of 96
Fabricant/nom de marque
Corning 4894
Gamme de volumes
0.1-10 μL
Compatibilité
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Highly durable
- Racked pipet tips can withstand repeated autoclaving cycles
- Compatible with multichannel pipettors