1301 Cell Line human
1051619, human blood, Lymphoblast
Synonyme(s) :
1301 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
1301 Cell Line human, 01051619, T-cell leukemia
Source biologique
human blood
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Tetraploid
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.