C9630
Cytidine 2′:3′-cyclic monophosphate monosodium salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2′,3′-cCMP, 2′,3′-Cyclic CMP monosodium salt, Cyclic cytidylic acid, Cytidine 2′,3′-cyclophosphate sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H]3OP([O-])(=O)O[C@@H]23
InChI
1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-7-6(4(3-13)17-8)18-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
Clé InChI
SQOIXCJUYWSZDW-IAIGYFSYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable