Key Documents
C2505
Sigma-Aldrich
Corticostérone
≥92% (HPLC), powder, corticosteroid hormone
Synonyme(s) :
11β,21-dihydroxy-4-pregnène-3,20-dione, 11β,21-dihydroxyprogestérone, 4-pregnène-11β,21-diol-3,20-dione, Composé B de Kendall, Substance H de Reichstein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.46
Numéro Beilstein :
2339601
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Corticostérone, ≥92%
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥92%
Forme
powder
Pf
179-183 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Informations sur le gène
Application
La corticostérone a été utilisée :
  • en traitement chronique pour évaluer son effet sur les neurones exprimant la somatostatine (SST) chez la souris
  • comme hormone induisant un stress chez les souris gestantes
  • pour tester ses effets sur les comportements liés à la dépression chez la souris
Actions biochimiques/physiologiques
La corticostérone est synthétisée à partir de 11-désoxycortisone par l′action de l′enzyme 11β-hydroxylase, principalement dans les glandes surrénales. Toutefois, elle peut également être synthétisée dans certains autres tissus, notamment les cellules de Leydig des testicules et le thymus de souris. La corticostérone est libérée après l′activation de l′axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS). C′est un agent clé dans la régulation du métabolisme, de la fonction immunitaire et de la réponse au stress. Elle est produite après activation de l′axe HHS en réponse au stress dans les cellules myéloïdes. Des taux élevés de corticostérone sont observés dans la maladie de Huntington (MH).
La corticostérone est un glucocorticoïde sécrété par le cortex surrénal qui active les récepteurs glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Amy E M Newman et al.
The Journal of comparative neurology, 518(18), 3662-3678 (2010-07-24)
Chronic elevations in glucocorticoids can decrease the production and survival of new cells in the adult brain. In rat hippocampus, supraphysiological doses of dehydroepiandrosterone (DHEA; a sex steroid precursor synthesized in the gonads, adrenals, and brain) have antiglucocorticoid properties. With
Glucocorticoid production in the chicken bursa and thymus
Lechner O, et al.
International Immunology, 13(6), 769-776 (2001)
Chronic stress alters concentrations of corticosterone receptors in a tissue-specific manner in wild house sparrows (Passer domesticus)
Lattin CR and Romero LM
The Journal of Experimental Biology, 217(14), 2601-2608 (2014)
Corticosterone dysregulation exacerbates disease progression in the R6/2 transgenic mouse model of Huntington's disease
Dufour BD and McBride JL
Experimental neurology, 283(9), 308-317 (2016)
Prenatal stress alters presynaptic marker proteins in the hippocampus of rat pups
Afadlal S, et al.
Neuroscience Letters, 470(1), 24-27 (2010)