C0743
Anti-Calsequestrin-1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CALMITINE, Aspartactin, CASQ1, Calsequestrin- skeletal muscle isoform
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~60 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, bovine (predicted), human (predicted)
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using extract of rat skeletal muscle S1 fraction
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASQ1(844)
mouse ... Casq1(12372)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable