Key Documents
BAB613150000
H-B® Durac® Thermometer
temperature -20 - 150 °C (0-300 F), Maximum Registering, calibration: no
About This Item
Code UNSPSC :
41112213
Nomenclature NACRES :
NB.79
Description
usage autoclave thermometer
Caractéristiques
calibration: no
Maximum Registering
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art B61315-0000
Plage de mesure de la température
-20 - 150 °C (0-300 F)
Informations légales
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP