Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
B9879
Sigma-Aldrich
BES
≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 2-(bis(2-hydroxyéthyl)amino)éthanesulfonique, Acide n,n-bis[2-hydroxyéthyl]-2-aminoéthanesulfonique, Acide N,N-bis(2-hydroxyéthyl)-2-aminoéthanesulfonique, N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)taurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.25
Numéro Beilstein :
1781572
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥99.0% (titration)
Forme
crystalline
Conditions de stockage
dry at room temperature
Couleur
white
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
Plage de pH utile
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
Solubilité
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Densité
1.30 g/cm3 at 20—25 °C
1.35 g/cm3 at 20—25 °C
Application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Clé InChI
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acide N,N-bis(2-hydroxyéthyl)-2-aminoéthanesulfonique, connu sous le nom de BES, est un tampon zwittérionique et un étalon secondaire précieux pour la recherche en biochimie. Le BES, un agent réticulant contenant de l'acide sulfonique, induit des réticulations entre les chaînes poly-imides sulfonées dans les membranes poly-imides sulfonées. La gamme de pH utile du BES va de 6,4 à 7,8. C'est l'un des tampons de Good développés dans les années 1960 pour offrir un pouvoir tampon dans la plage de pH de 6,15 à 8,35, ce qui le rend parfaitement adapté aux études biochimiques. Le tampon BES convient aux systèmes dans lesquels on souhaite former un complexe ADN-phosphate de calcium (absorbance : < 0,05 à 260 nm, 100 mM). Le BES peut aussi être employé dans les études sur la biologie moléculaire, les tampons biologiques, les réactifs de biologie moléculaire et les composés zwittérioniques.
Application
Le BES peut être employé comme tampon de liaison dans du milieu modifié selon Eagle au cours de l′essai de liaison des cellules de mélanome humain. Il peut être utilisé comme tampon biologique pour examiner l′auto-assemblage en milieu aqueux de polymères de coordination hétérométalliques CuII/Li 3D.
Le BES s'est trouvé des applications dans les études de transfection, tant dans la préparation des réactifs de transfection que dans les essais de signalisation liés aux récepteurs neuraux de la mélanocortine.
Caractéristiques et avantages
  • Produit adapté aux milieux de culture cellulaire et comme solution tampon dans la recherche en biochimie et en biologie moléculaire.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 2,5 à pH 5,0 (à 25 °C et 213,3 g/L), avec un pKa de 7,1 (à 25 °C).
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
ADA BioUltra, &#8805;99.0% (T)
Sigma-Aldrich
00307
ADA
Second-stage dissociation of N,N-bis (2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid (?bes?) in water and in 50 mass per cent methanol+ water from 278.15 to 328.15 K.
Roy RN, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 9(4), 325-332 (1977)
Water sorption, proton conduction, and methanol permeation properties of sulfonated polyimide membranes cross-linked with N, N-bis (2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid (BES).
Lee CH, et al.
Macromolecules, 39(2), 755-764 (2006)
R N Fabricant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74(2), 565-569 (1977-02-01)
Purified mouse nerve growth factor (NGF)radiolabeled with 125I was tested for its ability to bind to a variety of different cultured cells. NGF binds readily to human and hamster melanoma cells but does not bind to many other cell lines.
Marina V Kirillova et al.
Inorganic chemistry, 51(9), 5224-5234 (2012-04-10)
The facile aqueous medium reactions of copper(II) nitrate with BES biobuffer [(HOCH(2)CH(2))(2)N(CH(2)CH(2)SO(3)H), hereinafter referred as H(3)bes] in the presence of various benzenecarboxylic acids [benzoic (Hba), 3-hydroxybenzoic (Hhba), and 3,5-dihydroxybenzoic (Hdhba) acid] and lithium hydroxide gave rise to the self-assembly generation
Ya-Xiong Tao et al.
Methods in enzymology, 484, 267-279 (2010-11-03)
The two neural melanocortin receptors (MCRs), melanocortin-3 and -4 receptors (MC3R and MC4R), are G protein-coupled receptors expressed primarily in the brain that regulate different aspects of energy homeostasis. The MCRs are unique in having endogenous antagonists, agouti and agouti-related