B8378
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
≥99%
Synonyme(s) :
2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole, Butyl-PBD
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
powder
Fluorescence
λex 305 nm; λem 364 nm in ethanol
Performance des dispositifs OLED
ITO/DTFD/PBD/Alq3/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/TPD/PVK:Ir(ppy)3 (6%)/PBD/Al
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H22N2O/c1-24(2,3)21-15-13-20(14-16-21)23-26-25-22(27-23)19-11-9-18(10-12-19)17-7-5-4-6-8-17/h4-16H,1-3H3
Clé InChI
XZCJVWCMJYNSQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable